Merck
656003
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride
97%
Sinónimos:
3-Bromo-5-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H2(NH2)2CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
255.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
60-64 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Nc1cc(cc(Br)c1N)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6BrF3N2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(12)6(4)13/h1-2H,12-13H2
Clave InChI
OVGAPUVMLZWQQF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)