Merck
655279
Sigma-Aldrich
trans-2,5-Dimethoxycinnamamide
97%
Sinónimos:
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)-trans-2-propenamide
About This Item
Fórmula lineal:
(H3CO)2C6H3CH=CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
207.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
168-172 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])c1cc(OC)ccc1OC)C(N)=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-14-9-4-5-10(15-2)8(7-9)3-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3,(H2,12,13)/b6-3+
InChI key
LNVZPQDKKCSROU-ZZXKWVIFSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)