Merck
654930
Sigma-Aldrich
Potassium 2-methoxyphenyltrifluoroborate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4BF3K
Número de CAS:
Peso molecular:
214.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
>230 °C
cadena SMILES
[K+].COc1ccccc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H7BF3O.K/c1-12-7-5-3-2-4-6(7)8(9,10)11;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
Clave InChI
IXJPOOXJHKETAZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)