Merck
654876
Sigma-Aldrich
(2,6-Difluorophenyl)thiourea
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3NHCSNH2
Número de CAS:
Peso molecular:
188.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
155-159 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
thiourea
cadena SMILES
NC(=S)Nc1c(F)cccc1F
InChI
1S/C7H6F2N2S/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
Clave InChI
AWPKXPUZILRUDJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)