Merck
654736
Sigma-Aldrich
[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(CF3)NHCSHN2
Número de CAS:
Peso molecular:
299.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
176-181 °C
cadena SMILES
NC(=S)Nc1ccc(Br)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6BrF3N2S/c9-4-1-2-6(14-7(13)15)5(3-4)8(10,11)12/h1-3H,(H3,13,14,15)
Clave InChI
HXTGSKARZANHPM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)