Merck
654701
Sigma-Aldrich
Methyl 3-morpholinobenzoate
97%
Sinónimos:
1-(3-Carbomethoxyphenyl)morpholine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO3
Peso molecular:
221.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
42-46 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1cccc(c1)N2CCOCC2
InChI
1S/C12H15NO3/c1-15-12(14)10-3-2-4-11(9-10)13-5-7-16-8-6-13/h2-4,9H,5-8H2,1H3
InChI key
UZHOTUXOPYLESN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)