Merck
654620
Sigma-Aldrich
Benzotriazol-1-ylpyrrolidin-1-ylmethanethione
97%
Sinónimos:
1-(1-Pyrrolidinylthioxomethyl)-1H-benzotriazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12N4S
Número de CAS:
Peso molecular:
232.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
151-155 °C (lit.)
cadena SMILES
S=C(N1CCCC1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H12N4S/c16-11(14-7-3-4-8-14)15-10-6-2-1-5-9(10)12-13-15/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
Clave InChI
CVAUDFJIDMTIES-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Used as a thioacylating agent
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)