Merck
654442
Sigma-Aldrich
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)aniline hydrochloride
97%
Sinónimos:
4-(1,2,4-Triazolylmethyl)phenylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10N4 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
210.66
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
173-182 °C
SMILES string
Cl.Nc1ccc(Cn2cncn2)cc1
InChI
1S/C9H10N4.ClH/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-13-7-11-6-12-13;/h1-4,6-7H,5,10H2;1H
InChI key
FEDYLAMMQSHIOY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)