Merck
653942
Sigma-Aldrich
(trans)-2-Cyclopropylvinylboronic acid pinacol ester
96%
Sinónimos:
(E)-2-Cyclopropylvinylboronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H19BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
90-95 °C/3-4 mmHg (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\C2CC2
InChI
1S/C11H19BO2/c1-10(2)11(3,4)14-12(13-10)8-7-9-5-6-9/h7-9H,5-6H2,1-4H3/b8-7+
InChI key
FCWYPDPDAZGFRJ-BQYQJAHWSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
199.9 °F
flash_point_c
93.3 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)