Merck
653187
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methoxybenzyl alcohol
97%
Seleccione un Tamaño
10 G
MXP 2,444.00
MXP 2,444.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
MXP 2,444.00
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(OCH3)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
217.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 2,444.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
66-70 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadena SMILES
COc1cc(Br)ccc1CO
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
Clave InChI
HBEIHPSICGGZIF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)