Merck
65219
Sigma-Aldrich
2-(4-Methoxyphenyl)hydrazinesulfonic acid sodium salt monohydrate
≥95.0%
Sinónimos:
Sodium 2-(4-methoxyphenyl)hydrazinesulfonate monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9N2NaO4S · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
258.23
Beilstein/REAXYS Number:
6255508
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥95.0%
form
solid
SMILES string
[Na+].COc1ccc(NNS([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C7H10N2O4S.Na/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8-9-14(10,11)12;/h2-5,8-9H,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
CKYWTHKZADVRRK-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)