Merck
651222
Sigma-Aldrich
4-(3′-(Trifluoromethyl)phenoxymethyl)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12BF3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
296.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
SMILES string
OB(O)c1ccc(COc2cccc(c2)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C14H12BF3O3/c16-14(17,18)11-2-1-3-13(8-11)21-9-10-4-6-12(7-5-10)15(19)20/h1-8,19-20H,9H2
InChI key
IOZGRQTUNSRWBS-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)