Merck
651044
Sigma-Aldrich
4-(4′-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12BClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
262.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
cadena SMILES
OB(O)c1ccc(OCc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-5-1-10(2-6-12)9-18-13-7-3-11(4-8-13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
Clave InChI
RONZDKNBNIRWIV-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)