Merck
650900
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-(p-toluenesulfonyl)pyrrole
90%, technical grade
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10BrNO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
300.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
Ensayo
90%
impurezas
≤11% 1-(p-tolylsulfonyl)pyrrole
mp
102-105 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cccc2Br
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)