Merck
650285
Sigma-Aldrich
4,5-Dichlorothiophene-2-sulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4HCl3O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
251.54
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
54-58 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc(sc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4HCl3O2S2/c5-2-1-3(10-4(2)6)11(7,8)9/h1H
InChI key
IVTWLTRKVRJPNG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)