Merck
650218
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorobenzyl)piperazine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
210.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.5580 (lit.)
bp
104-106 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
1.140 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C11H15ClN2/c12-11-3-1-10(2-4-11)9-14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-9H2
Clave InChI
GSJXJZOWHSTWOX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
K Hashimoto et al.
Brain research, 590(1-2), 341-344 (1992-09-11)
The neurotoxicity of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) in rat brain was attenuated significantly by coadministration of several benzylpiperazines (p-nitrobenzylpiperazine, p-chlorobenzylpiperazine and 1-piperonylpiperazine), which were weak inhibitors for [3H]6-nitroquipazine binding to the 5-hydroxytryptamine (5-HT) transporter in rat brain. These results suggest that these