Merck
650156
Sigma-Aldrich
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)piperazine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14ClFN2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.69
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
refractive index
n20/D 1.5470 (lit.)
density
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cccc(Cl)c1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H14ClFN2/c12-10-2-1-3-11(13)9(10)8-15-6-4-14-5-7-15/h1-3,14H,4-8H2
InChI key
PBJVZHBDDDMHIT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)