650129
1-(4-tert-Butylbenzyl)piperazine
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
52-56 °C
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C15H24N2/c1-15(2,3)14-6-4-13(5-7-14)12-17-10-8-16-9-11-17/h4-7,16H,8-12H2,1-3H3
InChI key
UQLCETYSARZZSR-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)