Merck
650110
Sigma-Aldrich
Methyl-6-bromopyridine-2-carboxylate
97%
Sinónimos:
Methyl 6-bromo-2-pyridinecarboxylate, Methyl 6-bromopicolinate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
216.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
92-96 °C (lit.)
functional group
bromo
ester
SMILES string
COC(=O)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9-5/h2-4H,1H3
InChI key
SGNCOKUHMXLGAH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)