Merck
649945
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-pyridyl trifluoromethanesulfonate
96%
Sinónimos:
2-Bromo-3-pyridyl triflate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3BrF3NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
306.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.4806
densidad
1.7869 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
BrC1=NC=CC=C1OS(=O)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C6H3BrF3NO3S/c7-5-4(2-1-3-11-5)14-15(12,13)6(8,9)10/h1-3H
Clave InChI
DWJIUNKBHIJMPC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)