Merck
649619
Sigma-Aldrich
Poly(bis(ethoxy)phosphazene)
About This Item
Fórmula lineal:
(C4H10NPO2)n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Formulario
solid
solubilidad
acetone: soluble
λmáx.
234 nm
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)