Merck
649481
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
97%
Sinónimos:
Methyl 2-chloro-6-methylisonicotinate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
185.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
124-125 °C/7 mmHg (lit.)
mp
58-62 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(C)nc(Cl)c1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-5-3-6(8(11)12-2)4-7(9)10-5/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
BDWMGYZSQKGUFA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)