Merck
649368
Sigma-Aldrich
5-(4-Nitrophenyl)thiophene-2-carboxylic acid
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H7NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
249.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
96%
mp
276-280 °C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(s1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O