Merck
649295
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-2-vinylcarbazole
95%
Sinónimos:
9-Ethyl-2-vinylcarbazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H15N
Número de CAS:
Peso molecular:
221.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
85 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCn1c2ccccc2c3ccc(C=C)cc13
InChI
1S/C16H15N/c1-3-12-9-10-14-13-7-5-6-8-15(13)17(4-2)16(14)11-12/h3,5-11H,1,4H2,2H3
Clave InChI
QDZXSLUJYIHQDN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)