648507
5-Chloro-8-quinolinetrifluoromethanesulfonate
97%
Sinónimos:
5-Chloro-8-quinolinetriflate
About This Item
assay
97%
form
solid
mp
79-83 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C10H5ClF3NO3S/c11-7-3-4-8(9-6(7)2-1-5-15-9)18-19(16,17)10(12,13)14/h1-5H
InChI key
ICTAEAXUAWQHSL-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)