Merck
647462
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Piperidino-1,1,2-triphenylethanol
97%
Sinónimos:
(R)-(−)-α,α,β-Triphenyl-1-piperidineethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H27NO
Número de CAS:
Peso molecular:
357.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
159-163 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
OC([C@H](N1CCCCC1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H27NO/c27-25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24(21-13-5-1-6-14-21)26-19-11-4-12-20-26/h1-3,5-10,13-18,24,27H,4,11-12,19-20H2/t24-/m1/s1
Clave InChI
BCFJVZGZDXPFBN-XMMPIXPASA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)