Merck
647365
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(OH)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
156.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
139-143 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
chloro
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cccc(O)c1Cl
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-7-5(4-9)2-1-3-6(7)10/h1-4,10H
Clave InChI
SEEAPLJEIJXFFU-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Christoph Staudinger et al.
The Analyst, 144(7), 2393-2402 (2019-02-26)
New aza-BODIPY pH indicators with spectral properties modulated solely by photoinduced electron transfer (PET) are presented. The pH sensitive hydroxyl group is located in the meta-position of a phenyl substituent with respect to the aza-BODIPY core, which eliminates the conjugation