Merck
645893
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorobenzylidene)-4-methoxyaniline
97%
Sinónimos:
4-Methoxy-N-(2-chlorobenzylidene)aniline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12ClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
245.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
61-65 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)\N=C\c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H12ClNO/c1-17-13-8-6-12(7-9-13)16-10-11-4-2-3-5-14(11)15/h2-10H,1H3/b16-10+
Clave InChI
LSBFMYAAXUQSLF-MHWRWJLKSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)