Merck
645761
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-(4′-fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H11BBrFO3
Número de CAS:
Peso molecular:
324.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
105-110 °C (lit.)
cadena SMILES
OB(O)c1cccc(Br)c1OCc2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H11BBrFO3/c15-12-3-1-2-11(14(17)18)13(12)19-8-9-4-6-10(16)7-5-9/h1-7,17-18H,8H2
Clave InChI
FAGFWOJETYFVAS-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)