Merck
645559
Sigma-Aldrich
Methyl 3-thiophenecarboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
142.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5380 (lit.)
bp
98 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C6H6O2S/c1-8-6(7)5-2-3-9-4-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
ZTRAEMILTFNZSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)