Merck
645192
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12BClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
214.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
mp
92-97 °C (lit.)
SMILES string
CCCOc1ccc(Cl)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BClO3/c1-2-5-14-9-4-3-7(11)6-8(9)10(12)13/h3-4,6,12-13H,2,5H2,1H3
InChI key
FZDSWPMDXOYUBB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)