Merck
644862
Sigma-Aldrich
5-Isopropylisoxazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
155.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
78-82 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)c1oncc1C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO3/c1-4(2)6-5(7(9)10)3-8-11-6/h3-4H,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
ICXLYLUGOXIJDS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)