Merck
644641
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole-3-methanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8FNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
193.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
79-84 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadena SMILES
OCc1cc(on1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C10H8FNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)12-14-10/h1-5,13H,6H2
Clave InChI
PALZYEIQXXRYMW-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)