Merck
644277
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(1,4,7,10-tetraoxaundecyl)benzene
90%
Sinónimos:
1,4-Bis(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethoxy)benzene, 1,4-Bis(triethoxymethoxy)benzene
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(OCH2CH2)3O]2C6H4
Número de CAS:
Peso molecular:
402.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.4940 (lit.)
densidad
1.1082 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
COCCOCCOCCOc1ccc(OCCOCCOCCOC)cc1
InChI
1S/C20H34O8/c1-21-7-9-23-11-13-25-15-17-27-19-3-5-20(6-4-19)28-18-16-26-14-12-24-10-8-22-2/h3-6H,7-18H2,1-2H3
Clave InChI
GLFDQJMQVPBQCE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)