Merck
644242
Sigma-Aldrich
N,N-Di-Boc-2-iodoaniline
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H22INO4
Número de CAS:
Peso molecular:
419.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
109-113 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)c1ccccc1I
InChI
1S/C16H22INO4/c1-15(2,3)21-13(19)18(14(20)22-16(4,5)6)12-10-8-7-9-11(12)17/h7-10H,1-6H3
InChI key
OLSDDNDJGXNWIZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)