Merck
643939
Sigma-Aldrich
2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H24O2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
228.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
55-59 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidad
1.969 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1CCCCC1=O
InChI
1S/C12H24O2Si/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-9-7-6-8-10(11)13/h11H,6-9H2,1-5H3
Clave InChI
HOZXDUOXGSOLJB-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)