Merck
643610
Sigma-Aldrich
Bis(1-benzotriazolyl)methanethione
97%
Sinónimos:
1,1′-(Thiocarbonyl)bis-1H-benzotriazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H8N6S
Número de CAS:
Peso molecular:
280.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
170-174 °C (lit.)
grupo funcional
thiourea
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S=C(n1nnc2ccccc12)n3nnc4ccccc34
InChI
1S/C13H8N6S/c20-13(18-11-7-3-1-5-9(11)14-16-18)19-12-8-4-2-6-10(12)15-17-19/h1-8H
Clave InChI
ZRXHYHZENMJKMG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant used as a thioacylating agent
Reactant involved in:
  • Multicomponent heterocyclization reactions
  • Synthesis of substituted thiosemicarbazides and N-hydroxythioureas
  • Guanylation of amines
Otras notas
Thiophosgene equivalent
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)