Merck
643475
Sigma-Aldrich
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine
97%
Sinónimos:
N-(5-Bromo-6-methyl-2-pyridinyl)acetylamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9BrN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
229.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
154-158 °C (lit.)
functional group
amide
bromo
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C8H9BrN2O/c1-5-7(9)3-4-8(10-5)11-6(2)12/h3-4H,1-2H3,(H,10,11,12)
InChI key
LDBWQGWJCPCZIN-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)