Merck
642924
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-fluorobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(F)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
136.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
138 °C/15 mmHg (lit.)
mp
92-96 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadena SMILES
Nc1ccc(F)cc1C#N
InChI
1S/C7H5FN2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3H,10H2
Clave InChI
VFQDFQDXMNVDPW-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)