Merck
642908
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
147.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.5430 (lit.)
bp
160 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
COc1ccc(C)cc1C#N
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-3-4-9(11-2)8(5-7)6-10/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
MYOASWSDRGHGLN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)