Merck
642851
Sigma-Aldrich
N-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)benzamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
252.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
168-172 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C(NCn1nnc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C14H12N4O/c19-14(11-6-2-1-3-7-11)15-10-18-13-9-5-4-8-12(13)16-17-18/h1-9H,10H2,(H,15,19)
Clave InChI
CDZWFIDNOCWJDS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Amidoalkylation reactions
  • Substitution of the benzotriazolyl group with allyl samarium bromide
  • Dipolar cycloaddition reactions
  • Rearrangement reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)