642711
2-(3-Pyridyl)-1H-benzimidazole
97%
Sinónimos:
2-(3-Pyridyl)benzimidazole
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
253-257 °C (lit.)
SMILES string
c1cncc(c1)-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C12H9N3/c1-2-6-11-10(5-1)14-12(15-11)9-4-3-7-13-8-9/h1-8H,(H,14,15)
InChI key
BOUOQESVDURNSB-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)