Merck
642010
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-iodo-5-nitropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3IN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
265.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
203-207 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ncc(cc1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3IN2O3/c6-4-1-3(8(10)11)2-7-5(4)9/h1-2H,(H,7,9)
Clave InChI
DPHDSYLWPVMRTM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)