Merck
641928
Sigma-Aldrich
Ytterbium(III) oxide
nanoparticles, <80 nm (BET), ≥99.9% trace metals basis, 5 wt % dispersion in H2O
Sinónimos:
Diytterbium trioxide, Ytterbia, Ytterbium trioxide 3
About This Item
Fórmula lineal:
Yb2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
394.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
nanoparticles
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: ytterbium
concentración
5 wt % dispersion in H2O
tamaño de partícula
<40 nm (XRD)
<80 nm (BET)
cadena SMILES
O=[Yb]O[Yb]=O
InChI
1S/3O.2Yb
Clave InChI
FIXNOXLJNSSSLJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zhengze Yu et al.
ACS nano, 9(11), 11064-11074 (2015-10-13)
Photodynamic therapy (PDT) is a well-established modality for cancer therapy, which locally kills cancer cells when light irradiates a photosensitizer. However, conventional PDT is often limited by the extremely short lifespan and severely limited diffusion distance of reactive oxygen species