Merck
641529
Sigma-Aldrich
trans-4-Benzyloxy-3-chloro-5-methoxy-β-nitrostyrene
97%
Sinónimos:
1-Methoxy-2-benzyloxy-3-chloro-5-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(3-Chloro-4-benzyloxy-5-methoxyphenyl)nitroethene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14ClNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
319.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
137-141 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(\C=C\[N+]([O-])=O)cc(Cl)c1OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14ClNO4/c1-21-15-10-13(7-8-18(19)20)9-14(17)16(15)22-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3/b8-7+
Clave InChI
XKJQWVBCSSZOCK-BQYQJAHWSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)