Merck
641200
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-ethylhexyl)-2,5-di-1-propynylbenzene
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H42
Número de CAS:
Peso molecular:
378.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
66-67 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCC(CC)Cc1cc(C#CC)c(CC(CC)CCCC)cc1C#CC
InChI
1S/C28H42/c1-7-13-17-23(11-5)19-27-21-26(16-10-4)28(22-25(27)15-9-3)20-24(12-6)18-14-8-2/h21-24H,7-8,11-14,17-20H2,1-6H3
InChI key
CWDFKLNDSGZYPM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)