Merck
639524
Sigma-Aldrich
4-(3-Bromobenzyloxy)-3-chlorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H11BBrClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
341.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
SMILES string
OB(O)c1ccc(OCc2cccc(Br)c2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H11BBrClO3/c15-11-3-1-2-9(6-11)8-19-13-5-4-10(14(17)18)7-12(13)16/h1-7,17-18H,8H2
InChI key
HKBRUUCYKMOURT-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contians varying amounts of anhydride
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)