Merck
639516
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-(3′,5′-dimethoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16BClO5
Número de CAS:
Peso molecular:
322.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
mp
185-190 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(COc2ccc(cc2Cl)B(O)O)cc(OC)c1
InChI
1S/C15H16BClO5/c1-20-12-5-10(6-13(8-12)21-2)9-22-15-4-3-11(16(18)19)7-14(15)17/h3-8,18-19H,9H2,1-2H3
InChI key
ALGYTGHGIFYXPT-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)