639109
2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
122.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
98-102 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cccnc1N
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6-5(4-9)2-1-3-8-6/h1-4H,(H2,7,8)
Clave InChI
NXMFJCRMSDRXLD-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Yanhong Liu et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(36), 13834-13840 (2019-09-05)
A novel aldehyde- and amino-functionalized luminescent metal-organic framework, Cd-TCHO, was constructed through the solvothermal reaction of 4,4',4''-tricarboxytriphenylamine, 2-amino-3-pyridinecarboxaldehyde and cadmium nitrate and was characterized. Post-synthetically oxidizing the aldehyde groups into carboxylate groups afforded a new complex, Cd-TCOOH, and this successful