638994
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H2(Br)(F)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
234.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
grupo funcional
bromo
fluoro
nitro
cadena SMILES
Cc1cc(F)c(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5BrFNO2/c1-4-2-6(9)5(8)3-7(4)10(11)12/h2-3H,1H3
Clave InChI
MTTNTJRJOFVWSY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?